Learn More
Fluorure de potassium, purum p.a., ≥99,0 % (F), Solstice
Code produit 15655950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15655950 250 g 250g
15635950 1 kg 1kg
15645950 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15655950 Fournisseur Fluka Code fournisseur 60240250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    45.10€ / 250g
    Économisez 2.90€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Purum p.a., ≥ 99,0 % (F)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
CID PubChem 522689
ChEBI CHEBI:66872
Nom IUPAC fluorure de potassium
SMILES [F-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Quantité 250 g
Formule linéaire KF
Numéro UN UN1812
Beilstein 3902818
Poids de la formule 58,1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (F)
Qualité Not Available
Conditionnement Plastic Bottle
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301+H311+H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.