Learn More
Fluorure de potassium, purum p.a., ≥ 99,0 % (F), Honeywell™
Code produit 16635873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kg
25 kg
Conditionnement:
10kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16635873 10 kg 10kg
16645873 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 16635873 Fournisseur Fluka Code fournisseur 6024010KG
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC fluorure de potassium
SMILES [F-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1,505°C (1,013 hPa)
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Point de fusion 846°C
Couleur Incolore
% max. CAS 1
pH 8 to 9
Quantité 10 kg
Formule linéaire KF
Beilstein 3902818
Qualité Réactif
Densité 2.48 g/cm3 (20°C)