Learn More
Fluorure de potassium, Purum p.a., ≥99,0 % (F), Solstice
Code produit 16645873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kg
25 kg
Conditionnement:
10kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16645873 25 kg 25kg
16635873 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 16645873 Fournisseur Fluka Code fournisseur 6024025KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3080.00€
    2911.73€ / 25kg
    Économisez 168.27€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC fluorure de potassium
SMILES [F-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Quantité 25 kg
Numéro UN UN1812