Learn More
Fluorure de potassium, TRC
Code produit 30422499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422499 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP69508050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
CAS 7789-23-3
Quantité 50 g
Formule moléculaire FK
Synonyme Potassium fluoride (KF) (9CI','ACI), Potassium fluoride (8CI), Clocat F, Potassium monofluoride, Potassium monofluoride (KF)
Formule InChI InChI=1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [F-].[K+]
Nom IUPAC Fluorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 58.0967
Poids de la formule 57.9621