Learn More
Formiate de potassium, 96 %, pratique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10677031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
500g
5kg
Code produit. 10677031
Marque: Thermo Scientific Acros 418221000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-29-4
Formule moléculaire CHKO2
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00013100
Clé InChI WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
CID PubChem 2735122
ChEBI CHEBI:63316
Nom IUPAC Potassium ; formate
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium formate
Point de fusion 165°C to 168°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HCOOK
Quantité 100 g
Merck Index 15,7754
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Pratique
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium formate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.