Learn More
Potassium Formate, Purum p.a., ≥99.0% (NT), Honeywell™
Code produit. 15665950 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Code produit. 15665950
Marque: Honeywell Research Chemicals 60243500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum p.a.,≥99.0% (NT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition >167°C
Nom chimique ou matériau Potassium formate
Point de fusion 165°C to 168°C
CAS 590-29-4
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline
Quantité 500 g
Formule moléculaire CHKO2
Formule linéaire HCOOK
Numéro MDL MFCD00013100
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3623272
Synonyme potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
Clé InChI WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Nom IUPAC potassium;formate
Poids moléculaire (g/mol) 84.115
CID PubChem 2735122
ChEBI CHEBI:63316
Poids de la formule 84.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (NT)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly