Learn More
Potassium hexachloropalladate(IV), 98%, BLD Pharm™
Code produit 30802093
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30802093 100 mg
30790236 250 mg
30799505 5 g
30786814 1 g
30800854 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30802093 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD148792100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium hexachloropalladate(IV)
CAS 16919-73-6
Quantité 100 mg
Formule moléculaire Cl6K2Pd
Numéro MDL MFCD00043081
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Poids moléculaire (g/mol) 397.33
Pourcentage de pureté 98%