Learn More
Hexachloropalladate de potassium(IV), Pd 26,3 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391968 5 g 5g
11381968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011884.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 16919-73-6 | Cl6K2Pd | 397.317 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16919-73-6
Formule moléculaire Cl6K2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 397.317
Numéro MDL MFCD00043081
Clé InChI OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
Synonyme potassium hexachloropalladate iv, dipotassium hexachloropalladate, dipotassium hexachloropalladate 2-, ccris 7827, potassiuim hexachloropalladate iv, palladate 2-, hexachloro-, dipotassium, potassium palladium iv chloride, palladate 2-, hexachloro-, dipotassium, oc-6-11, potassium chloropalladate iv 6ci, dipotassiumhexachloropalladate
CID PubChem 61852
Nom IUPAC hexachloropalladium(2-) dipotassique
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Specifica
Nom chimique ou matériau Potassium hexachloropalladate(IV)
Point de fusion (decomposition)
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.738 g/mL
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 397.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 26.3% min.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.