Learn More
Ferrocyanure(II) de potassium trihydraté, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate is widely used in anticaking agent for both road and table salt. It is involved in the purification of tin and separation of copper from molybdenum ores. It plays a vital role in the in production of wine and citric acid. In analytical chemistry, it is used to determine the concentration of potassium permanganate. It is in combination with potassium ferricyanide and phosphate buffered solution acts as buffer for beta-galatosidase. Further, it is used as fertilizers for plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le trihydrate d’hexyanoferrate(II) de potassium est largement utilisé comme agent anti-agglomérant pour le sel de route et de table. Il intervient dans la purification de l’étain et la séparation du cuivre des minerais de molybdène. Il joue un rôle essentiel dans la production de vin et d’acide citrique. En chimie analytique, il est utilisé pour déterminer la concentration de permanganate de potassium. Associé au ferricyanure de potassium et à une solution tampon au phosphate, il agit comme tampon pour la bêta-galactosidase. De plus, il est utilisé comme engrais pour les plantes.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Non soluble dans l’éthanol et l’éther.
Remarques
Commence à perdre de l’eau à 600C, anhydre à 1000C. Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate |
| Point de fusion | 69°C to 71°C |
| pH | 9.5 |
| Quantité | 100 g |
| Merck Index | 14,7631 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether. |
| Poids de la formule | 422.39 (368.36 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 1.85 |
Sécurité et traitement
- Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium ferrocyanate trihydrate