Learn More
Ferrocyanure(II) de potassium trihydraté, ACS, 98,5-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337688
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 11337688
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033358.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate is widely used in anticaking agent for both road and table salt. It is involved in the purification of tin and separation of copper from molybdenum ores. It plays a vital role in the in production of wine and citric acid. In analytical chemistry, it is used to determine the concentration of potassium permanganate. It is in combination with potassium ferricyanide and phosphate buffered solution acts as buffer for beta-galatosidase. Further, it is used as fertilizers for plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14459-95-1
Formule moléculaire C6H6FeK4N6O3
Poids moléculaire (g/mol) 422.39
Numéro MDL MFCD00167023
Clé InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Point de fusion 69°C to 71°C
Couleur Jaune
pH 9.5
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Merck Index 14,7631
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Poids de la formule 422.39 (368.36 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98.5 to 102.0%
Qualité ACS
Odeur Odorless
Densité 1.85
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium ferrocyanide trihydrate