Learn More
Ferrocyanure(III) de potassium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458786
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458786 250 g 250g
11448786 1000 g 1000g
11468786 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16946.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Potassium hexacyanoferrate(III) is used in reading palimpsests and old manuscripts, in blueprint drawing and in photography (Cyanotype process). It finds application to harden iron and steel, in electroplating, dyeing wool and as a laboratory reagent. It is a mild oxidizing agent used in organic synthesis. It is associated with potassium hydroxide solution used to formulate Murakami’s etchant, which is useful for metallographers to provide contrast between binder and carbide phases in cemented carbides. Further, it is used in many amperometric biosensors as an electron transfer agent replacing an enzyme's natural electron transfer agent such as oxygen with the enzyme glucose oxidase. It is an active ingredient in blood glucose meters used by diabetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexacyanoferrate (III) de potassium est utilisé dans la lecture des palimpsestes et vieux manuscrits, dans le tracé de plans et dans la photographie (procédé de cyanotype). Il s’utilise pour durcir le fer et l’acier, en galvanoplastie, dans la teinture de la laine et comme réactif de laboratoire. Il s’agit d’un faible agent oxydant utilisé dans la synthèse organique. Il est associé à la solution d’hydroxyde de potassium utilisée pour formuler l’agent d’attaque chimique de Murakami aidant les métallographes à créer un contraste entre les phases de liant et de carbure dans les carbures cémentés. De plus, il est utilisé dans de nombreux biocapteurs ampérométriques comme agent de transfert d’électrons remplaçant un agent de transfert d’électrons naturel d’une enzyme, comme l’oxygène, par l’enzyme glucose oxydase. Il s’agit d’un ingrédient actif dans les doseurs de glycémie utilisés par les diabétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide. Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, l’ammoniac, l’acide chlorhydrique et les cyanures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13746-66-2
Formule moléculaire C6FeK3N6
Poids moléculaire (g/mol) 329.25
Numéro MDL MFCD00011392
Clé InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
CID PubChem 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexacyanoferrate(III)
Point de fusion (decomposition)
Quantité 250 g
Formule linéaire K3Fe(CN)6
Merck Index 14,7630
Informations sur la solubilité Soluble in water and acid. Slightly soluble in alcohol.
Nom IUPAC tripotassium;fer(3+);hexacyanure
Poids de la formule 329.26
Pourcentage de pureté ≥98%
Sensibilité Light sensitive
Densité 1.89