Learn More
Hexacyanoferrate de potassium(III), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Hexacyanoferrate(Iii) |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | K3Fe(CN)6 |
| Nom IUPAC | tripotassium;fer(3+);hexacyanure |
| Poids de la formule | 329.24g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hexacyanoferrate(III)
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Tripotassium hexacyanoferrate