Learn More
Potassium hexafluorophosphate, Honeywell Fluka™
Code produit 15685950 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15685950 25 g 25g
15675950 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15685950 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 6032125G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum,≥98.0% (gravimetric)
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17084-13-8
Formule moléculaire F6KP
Poids moléculaire (g/mol) 184.062
Numéro MDL MFCD00011412
Clé InChI YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
CID PubChem 23688904
Nom IUPAC potassium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexafluorophosphate
Quantité 25 g
Formule linéaire KPF6
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 184.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (gravimetric)
Densité 2.75g/mL at 25°C