Learn More
Potassium hexafluorotitanate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414303
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414303 100 g 100g
11424303 500 g 500g
11434303 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414303 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10915.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16919-27-0 | F6K2Ti
Potassium hexafluorotitanate is used as analytical reagent, alloying additive, flame retardant and flux agent for casting. It is also used in the manufacture of titanium acid and aluminum alloys containing titanium. It is also employed in metal surface treatment and finishing, detergent applications and dental impression molding. Further, it is used as a catalyst for polypropylene synthesis. In addition to this, it is used in the extraction-refining-processing of metals, electrical-electronics engineering, textile processing and in ceramics-glass industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexafluorotitanate de potassium est utilisé comme réactif analytique, additif d’alliage, retardateur de flamme et agent d’écoulement pour le coulage. Il est également utilisé dans la fabrication d’acide de titane et d’alliages d’aluminium contenant du titane. Il est également utilisé dans le traitement et la finition des surfaces métalliques, les applications de détergents et le moulage d’impressions dentaires. De plus, il est utilisé comme catalyseur pour la synthèse du polypropylène. En outre, il est utilisé dans l’extraction / le raffinage / le traitement des métaux, l’ingénierie électronique-électrique, le traitement des textiles et dans les industries de la céramique / du verre.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude. Légèrement soluble dans l’eau froide et l’acide inorganique. Insoluble dans l’ammoniac.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16919-27-0
Formule moléculaire F6K2Ti
Numéro MDL MFCD00011380
Spécification
Point d’ébullition 235°C to 237°C
Nom chimique ou matériau Potassium hexafluorotitanate
Quantité 100 g
Formule linéaire K2TiF6
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water and inorganic acid. Insoluble in ammonia.
Poids de la formule 240.07
Pourcentage de pureté 97%