Learn More
Potassium hexaiodoplatinate(IV), Pt 18,2 % min, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium hexaiodoplatinate(IV) |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 1034.72 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pt 18.2% min. |