Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbonate d’hydrogène de potassium, 99,5 %, pour biochimie
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium hydrogen carbonate |
| Point de fusion | 292.0°C |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | KHCO3 |
| Merck Index | 15773 |
| Informations sur la solubilité | Clear colorless |
| Nom IUPAC | potassium ; carbonate d’hydrogène |
| Poids de la formule | 100.12 |
| Pourcentage de pureté | 99.5% |
| Afficher plus |