Learn More
Carbonate d’hydrogène de potassium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10032990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10032990 1 kg Flacon en plastique 1kg
10677744 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10032990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217590010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    90.65€ / 1kg
    Économisez 17.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen carbonate
Point de fusion 292.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire KHCO3
Fieser 13,253
Merck Index 15, 7730
Informations sur la solubilité Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
Nom IUPAC hydrogénocarbonate de potassium
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique