Learn More
Hydrogénocarbonate de potassium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11934311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11934311 500 g 500g
11914311 100 g 100g
11924311 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11934311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446305000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.05€
    58.20€ / 500g
    Économisez 3.85€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen carbonate
Point de fusion 292.0°C
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire KHCO3
Merck Index 15,773
Informations sur la solubilité Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
Nom IUPAC hydrogénocarbonate de potassium
Poids de la formule 100.12
Qualité Réactif ACS