Learn More
Bicarbonate acide de potassium, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10568820 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10568820 500 g 500g
10204210 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10568820 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5120/53
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 292 °C
Couleur Jaune
pH 8.2
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC bicarbonate de potassium
Poids de la formule 100,12g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique