Learn More
Diiodate d’hydrogène de potassium, ≥ 99,8 % (RT), Honeywell Fluka™
Code produit 15645960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15645960 100 g Flacon en verre 100g
15655960 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15645960 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 60350100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Puriss. p.a., ≥ 99,8% (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13455-24-8
Formule moléculaire HI2KO6
Poids moléculaire (g/mol) 389.909
Numéro MDL MFCD00011400
Clé InChI ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
CID PubChem 23700942
Nom IUPAC Potassium ; acide iodique ; iodate
SMILES OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen diiodate
Couleur Blanc
Forme physique Powder
Quantité 100 g
Formule linéaire KH(IO3)2
Numéro UN UN3085
Poids de la formule 389.91g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (RT)
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydrogen diiodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen diiodate