Learn More
Diiodate d’hydrogène de potassium, 99,85 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10401451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10401451 100 g Flacon en verre 100g
10022690 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10401451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211471000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 13455-24-8 | HI2KO6 | 389.9 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13455-24-8
Formule moléculaire HI2KO6
Poids moléculaire (g/mol) 389.9
Numéro MDL MFCD00011400
Clé InChI ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
CID PubChem 23700942
Nom IUPAC Potassium ; acide iodique ; iodate
SMILES OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen diiodate
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Cristaux ou poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% min. (Iodometry)
Formule linéaire KH(IO3)2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (15°C)
Poids de la formule 389.9
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Extra pur