Learn More
Iodate d’hydrogène de potassium, solution normalisée à 0,025 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496125 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15496125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035600.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13455-24-8 | HI2KO6 | 389.909 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen iodate
Note relative au nom Standardized Solution
CAS 13455-24-8
Formule moléculaire HI2KO6
Numéro MDL MFCD00011400
Concentration 0.025N
Synonyme potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
Clé InChI ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
SMILES OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Nom IUPAC Potassium ; acide iodique ; iodate
Poids moléculaire (g/mol) 389.909
CID PubChem 23700942
Poids de la formule 389.91
Odeur Odorless
Quantité 1 L
Forme physique Liquide