Learn More
Hydrogénophosphate de potassium, séché, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483714 1000 g 1000g
11493714 250 g 250g
11403724 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483714 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11321.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    121.65€ / 1000g
    Économisez 18.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.17 g/mol
Potassium hydrogen phosphate is used as a fertilizer, food additive, buffering agent, in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is useful to increase the partition coefficients of amino acids in aqueous two-phase systems. It plays an important role for increase in rice grain yield by spraying chemicals including ferric chloride, dipotassium hydrogen phosphate and salicylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrogénophosphate de potassium est utilisé comme engrais, additif alimentaire, agent tampon, en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie. Il s’avère utile pour augmenter les coefficients de partition des acides aminés dans les systèmes aqueux à deux phases. Il joue un rôle important pour augmenter le rendement des grains de riz en pulvérisant des produits chimiques, notamment du chlorure ferrique, du phosphate d’hydrogène de dipotassium et de l’acide salicylique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Produit chimique hygroscopique et incompatible avec les agents oxydants forts et les acides. Conserver le matériau à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et des sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Numéro MDL MFCD00011383
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phosphate
Note relative au nom Dried
Quantité 1000 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7658
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 174.18
Pourcentage de pureté ≥98%