Learn More
Hydrogénophosphate de potassium, séché, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium hydrogen phosphate is used as a fertilizer, food additive, buffering agent, in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is useful to increase the partition coefficients of amino acids in aqueous two-phase systems. It plays an important role for increase in rice grain yield by spraying chemicals including ferric chloride, dipotassium hydrogen phosphate and salicylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hydrogénophosphate de potassium est utilisé comme engrais, additif alimentaire, agent tampon, en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie. Il s’avère utile pour augmenter les coefficients de partition des acides aminés dans les systèmes aqueux à deux phases. Il joue un rôle important pour augmenter le rendement des grains de riz en pulvérisant des produits chimiques, notamment du chlorure ferrique, du phosphate d’hydrogène de dipotassium et de l’acide salicylique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Produit chimique hygroscopique et incompatible avec les agents oxydants forts et les acides. Conserver le matériau à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et des sources d’inflammation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium hydrogen phosphate |
| Note relative au nom | Dried |
| Quantité | 250 g |
| Merck Index | 14,7658 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 174.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Sensibilité | Hygroscopic |