Learn More
Phtalate dʼhydrogène de potassium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-187112 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10516412
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Formule moléculaire C8H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Numéro MDL MFCD00013070
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phthalate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 295.0°C to 300.0°C
Couleur Rouge
pH 4 to 4.02 (0.05M soln. at 25°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(HO2C)C6H4CO2K
Quantité 500 g
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 330g/L water (100°C), slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 204.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.