Learn More
Phtalate d’hydrogène de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10254300 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10254300 100 g 100g
10040340 250 g 250g
10437460 500 g 500g
10151960 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10254300 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5320/48
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Phtalate d’hydrogène de potassium, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :877-24-7, blanc, point de fusion :295°C, formule moléculaire :C8H5KO4, poids moléculaire :204.222, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :3,8 à 4,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Formule moléculaire C8H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 204.222
Numéro MDL 13070
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC potassium ; 2-carboxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Point de fusion 295 °C
Couleur Blanc
pH 3,8 à 4,0
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Poids de la formule 204,22g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique