Learn More
Hydrogénophtalate de potassium, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16524254 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16524254 250 g 250g
16514254 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16524254 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 463852500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Formule moléculaire C8H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
SMILES [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phthalate
Point de fusion 295.0°C to 300.0°C
Quantité 250 g
Formule linéaire 2-(HO2C)C6H4CO2K
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 80 g/L (20°C). Other solubilities: 330 g/L water (100°C), slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 204.22
Qualité HPLC