Learn More
Phtalate acide de potassium, Mikromol™
Code produit 17928054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17928054 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17928054 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM2540.060250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
le phtalate acide de potassium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Noms d’analytes ou de composants Potassium hydrogen phthalate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H5 O4 . K
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phthalic acid monopotassium
Formule InChI InChI=1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-]
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Quantité 250 mg
Poids de la formule 203,9825 g/mol