Learn More
Sulfate d’hydrogène de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Hydrogénosulfate de potassium, certifié AR pour l’analyse
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 214 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 1 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Nom IUPAC | hydrogénosulfate de potassium |
| Poids de la formule | 136,16g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium bisulfate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen sulfate