Learn More
Sulfate acide de potassium, MP Biomedicals
Code produit 11483712 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11483712 500 g
11473712 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483712 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215634090
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027
CAS: 7646-93-7 | Formula: HKO4S | Weight: 136.16 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 7646-93-7
Formule moléculaire HKO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.16
Numéro MDL MFCD00011404
Clé InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
CID PubChem 516920
Nom IUPAC sulfate acide de potassium
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hydrogen Sulfate
Quantité 500 g
Poids de la formule 136.2