Learn More
Hydrogénosulfate de potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Hydrogen Sulfate |
| CAS | 7646-93-7 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | HKO4S |
| Synonyme | Hydrogen Potassium Sulfate, Monopotassium Sulfate, Potassium Acid Sulfate, Potassium Bisulfate, Potassium bisulphate, Potassium Hydrogen Sulfate, Potassium Sulfate (KHSO4), Sal Enixum |
| Formule InChI | InChI=1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | [K+].OS(=O)(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | hydrogénosulfate de potassium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.16 |
| Poids de la formule | 135.9233 |