Learn More
Tartrate d’hydrogène de potassium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10666842 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10666842 1 kg Récipient de poudre en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10666842 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5480/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 868-14-4
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C4H5KO6
Numéro MDL MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
Synonyme potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
Clé InChI KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
SMILES [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
Nom IUPAC 2,3-acide dihydroxybutanedioïque ; potassium
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
CID PubChem 24193652
Poids de la formule 188.18g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique