Learn More
Potassium Hydrogensulfate, Fused, ACS Reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4, Honeywell Fluka™
Code produit 15672230 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15672230 250 g Flacon poly 250g
15662230 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15672230 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 223697250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
ACS Reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-93-7 , 7790-62-7
Formule moléculaire HKO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.16
Clé InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC potassium hydrogen sulfate
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hydrogensulfate, Fused
Note relative au nom Mixture of K2S2O7 and KHSO4
Couleur Blanc
Quantité 250 g
Numéro MDL MFCD00011404
Numéro UN UN2509
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.512g/mL at 25°C