Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, 0,1 M, Chem-Lab
Click to view available options
Solvant ou matrice:
Ethanol
IPA (2-Propanol)
Water
pH:
13
14
Conditionnement:
1L
Description
La solution d’hydroxyde de potassium est un conducteur efficace et les solutions alcooliques sont très inflammables. Elle est utilisée dans la production d’autres composés de potassium et comme électrolyte dans les piles alcalines, telles que celles utilisées dans les télécommandes. Elle est utilisée dans la fabrication de savons doux et dans la production de biocarburant. Elle peut également être utilisée dans des agents de désinfection pour les surfaces qui résistent à la corrosion au KOH, pour la crémation chimique et l’identification de certaines espèces de champignons.
Spécification
Spécification
| pH | 14 |
| Couleur | Colorless |
| Point d’ébullition | 79°C |
| Point de fusion | -117°C |
| Concentration | 5.612g KOH/1L solvent |
| Densité | 0.84g/mL |
| Synonyme | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Water |
| Quantité | 1 L |
| Nom IUPAC | potassium ; hydroxyde |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hydroxyde 0.1 mol/l dans l
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide,ethanol