Learn More
Hydroxyde de potassium, 85 % env., pour l’analyse, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734407 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
25kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10575355 250 g Flacon en plastique 250g
10113190 1 kg Flacon en plastique 1kg
10235140 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10175723 10 kg Récipient en plastique 10kg
10454015 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 10575355 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134062500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
Note relative au nom ca. 85 %
Point d’ébullition 1320.0°C
Point de fusion 360.0°C
Plage de pourcentage du dosage ca. 85%
Formule linéaire KOH
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Merck Index 15, 7761
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: 1780g/L water (100°C), soluble in ethanol (400g/L), soluble in ammonia, slightly soluble in ether
Quantité 250 g
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11
Pourcentage de pureté ∼85%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Culot
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.