missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Concentrat d’hydroxyde de potassium, pour solution standard 1 L, 1,0 M de KOH (1,0N), Honeywell Fluka™
pour solution standard 1 L, 1,0 M de KOH (1,0N)
51.92€ - 270.86€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | HKO |
Poids moléculaire (g/mol) | 56.11 |
Numéro MDL | MFCD00003553 |
Clé InChI | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
CID PubChem | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
Nom IUPAC | potassium hydroxide |
SMILES | [OH-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15675210
|
Honeywell-Fluka
38073-1EA |
1 Pc. |
51.92€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15685210
|
Honeywell-Fluka
38073-6X1EA |
6 x 1 Ea. |
270.86€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1310-58-3 | |
56.11 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
14797 | |
potassium hydroxide |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
CHEBI:32035 | |
[OH-].[K+] |
Spécification
Potassium hydroxide concentrate | |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 | |
Ampoule |
1310-58-3 | |
KOH | |
UN1814 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium hydroxide | |
14797 | |
56.11g/mol |
Sécurité et traitement
P260-P280-P301 + P312 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338