Learn More
Hydroxyde de potassium, extra pur, SLR, en paillettes, Fisher Chemical
Product Code. 10428800 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10428800
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical P/5560/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
pH 13.5
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1320°C
CAS 1310-58-3
Point de fusion 360°C
Formule moléculaire HKO
Numéro MDL MFCD00003553
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 kg
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Poids de la formule 56.11g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide