Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, 0,5 M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 l
Conditionnement:
1L
Description
Potassium hydroxyde solution 0,5 M-0,5N dans l'éthanol
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 28.055g KOH/l C2H5OH = 0.5 N (±0.001/20°C) |
| Densité | 0.85g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | Lower 2% Volume/Upper 12% Volume |
| Odeur | Alcoholic |
| Conditionnement | 1 l |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hydroxyde 0.5 mol/l dans l
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, potassium hydroxide