Learn More
Potassium Hydroxide Solution, volumetric, 0.5M KOH (0.5N), Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120710 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2L
500mL
Code produit. 15623560
Marque: Honeywell-Fluka 319368500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Volumétrique, 0,5 M de KOH (0,5N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nom IUPAC potassium;hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hydroxide Solution
Note relative au nom Volumetric, 0.5M KOH (0.5N)
Formule linéaire KOH
Numéro UN UN1814
Densité 1.025g/mL at 25°C
Quantité 500 mL
Poids de la formule 56.11g/mol
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide