Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigotrisulfonate de potassium
Code produit. p-187223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10533961
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 67627-18-3 | C16H7K3N2O11S3 | 616.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67627-18-3
Formule moléculaire C16H7K3N2O11S3
Poids moléculaire (g/mol) 616.71
Numéro MDL MFCD00013160
Clé InChI XOSMXDUITYWYGR-JRYLAINFSA-K
Synonyme potassium indigotrisulfonate, indigotrisulfonic acid tripotassium salt, indigotrisulfonate potassium salt, indigotrisulfonic acid potassium salt, unii-5zza8n0abt, 5zza8n0abt, tripotassium indigotrisulfonate, tri-potassium indigotrisulfonate, tripotassium indigo-5,5',7-trisulfonate, tri-potassium indigo-5,5',7-trisulfonate
CID PubChem 6364606
Nom IUPAC tripotassium (Z)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidene]-5,5',7-trisulfonate
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1/NC2=C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium indigotrisulfonate
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 616.71
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium indigotrisulfonate