Learn More
Iodate de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473217 2500 g 2500g
11453217 100 g 100g
11463217 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16162.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Iodate de potassium, 98 %, IKO3, numéro CAS-7758-05-6, acide iodique, sel de potassium, kaliumjodat, code chimique du pesticide epa 075703, acide iodique hio3, sel de potassium 1:1, iodate de potassium, acide iodique hio3, sel de potassium, caswell nº 693a, triodate de potassium, oxyde d’iode de potassium kio3, unii-i139e44nhl
Potassium iodate is an oxidizing agent used to prepare 2-styrylchromones from o-hydroxy-ω-cinnamylideneacetophenones by oxidative cyclization. It is used to iodinate table salt in order to prevent iodine deficiency. It is an active ingredient in baby formula milk. As a maturing agent, it is used in baking. Furthermore, it is involved in the protection of radioactive iodine accumulation in the thyroid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodate de potassium est un agent oxydant utilisé pour préparer du 2-styrylchromes à partir d’o-hydroxy-ω-cinnamylidèneacétophénones par la cyclisation oxydative. Il est utilisé pour ioder le sel de table afin de prévenir la carence en iode. Il s’agit d’un ingrédient actif dans le lait maternisé pour bébé. Comme agent de maturation, il est utilisé dans la pâtisserie. En outre, il participe à la protection contre l’accumulation d’iode radioactif dans la thyroïde.
Solubilité
Soluble dans l’eau, solution d’iodure de potassium. Non soluble dans l’alcool, l’ammoniac liquide et l’acide nitrique.
Remarques
Incompatible avec l’aluminium, les agents oxydants forts, les sulfures, les peroxydes, les métaux et les agents réducteurs. Éviter la chaleur, les chocs et la friction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-6-7758
Formule moléculaire IKO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
Numéro MDL MFCD00011406
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
CID PubChem 23665710
Nom IUPAC iodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium iodate
Point de fusion 560°C (decomposition)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1479
Merck Index 14,7642
Informations sur la solubilité Soluble in water,potassium iodide solution. Insoluble in alcohol,liquid ammonia and nitric acid.
Poids de la formule 214
Pourcentage de pureté 98%
Densité 3.89