Learn More
Iodate de potassium, ACS, 99,4 à 100,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377347 100 g 100g
11387347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011602.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214.00 g/mol
Potassium iodate is an oxidizing agent used to prepare 2-styrylchromones from o-hydroxy-ω-cinnamylideneacetophenones by oxidative cyclization. It is used to iodinate table salt in order to prevent iodine deficiency. It is an active ingredient in baby formula milk. As a maturing agent, it is used in baking. Furthermore, it is involved in the protection of radioactive iodine accumulation in the thyroid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-6-7758
Formule moléculaire IKO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
Numéro MDL MFCD00011406
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
CID PubChem 23665710
Nom IUPAC iodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium iodate
Point de fusion 560°C (decomposition)
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Orange à marron
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.4-100.4%
Informations sur la solubilité Slightly soluble in boiling water. Insoluble in alcoholSoluble in water,potassium iodide solution. Insoluble in alcohol,liquid ammonia and nitric acid.
Poids de la formule 214
Qualité ACS
Aspect White powder
Densité 3.89 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodate, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodic acid (HIO3), potassium salt