Learn More
Iodate de potassium, réactif ACS, 99,5 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15622010 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
Drum with Inliner
Flacon poly
Conditionnement:
100g
12kg
2.50kg
4 pièces
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15622010 100 g Flacon poly 100g
15672010 5 g Flacon poly 5g
15662010 500 g Flacon poly 500g
15642010 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15652010 4 x 2.5 kg Flacon poly 4 pièces
15632010 12 kg Drum with Inliner 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15622010 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 215929100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, 99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-6-7758
Formule moléculaire IKO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
Numéro MDL MFCD00011406
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
CID PubChem 23665710
Nom IUPAC iodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Iodate
Point de fusion 560°C
Couleur Incolore
pH 5 to 8 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 100 g
Formule linéaire KIO3
Numéro UN UN1479
Poids de la formule 214g/mol
Pourcentage de pureté 99.50%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystals
Densité 3.93g/mL at 25°C; Bulk Density: ca. 2400kg/cu.m
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodate