Learn More
Concentrat d’iodate de potassium, pour solution étalon de 1L, 1/60 M KIO3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit 15685220 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15685220 1 Pc. 1 pièce
15695220 6 x 1 Ea. 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15685220 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 381201EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
pour solution standard 1 L, 1/60 M KIO3 (0,1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire IKO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
Numéro MDL MFCD00011406
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
CID PubChem 23665710
Nom IUPAC iodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium iodate concentrate
CAS 5-6-7758
Quantité 1 Pc.
Formule linéaire KIO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 214g/mol
Conditionnement Ampoule