Learn More
Iodate de potassium, qualité réactif, ≥ 98 %, Honeywell™
Code produit 15621810 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15621810 500 g Flacon poly 500g
15611810 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15621810 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 207977500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif,≥98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-6-7758
Formule moléculaire IKO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
Numéro MDL MFCD00011406
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
CID PubChem 23665710
Nom IUPAC iodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Iodate
Point de fusion 560°C (literature)
Couleur Blanc
pH 5 to 8 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire KIO3
Numéro UN UN1479
Poids de la formule 214g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 3.93g/mL at 25°C; Bulk Density: ca. 2400kg/cu.m