Learn More
Solution d’iodate de potassium 0,0147 mol/l, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Iodate |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 7758-05-6, 7732-18-5 |
| Formule moléculaire | IKO3 |
| Concentration | 0.0147 M |
| Synonyme | potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat |
| Clé InChI | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[O-][I](=O)=O |
| Nom IUPAC | iodate de potassium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.00 |
| Afficher plus |