Learn More
Solution d’iodate de potassium, 0,017 M, Honeywell™
Code produit 15674140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15674140 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15674140 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 342731L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Volumétrique, 1/60 M KIO3 (0.1N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium iodate solution
CAS 5-6-7758
Quantité 1 L
Formule moléculaire IKO3
Formule linéaire KIO3
Numéro MDL MFCD00011406
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Nom IUPAC iodate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
CID PubChem 23665710
Poids de la formule 214g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.017M