Learn More
Macherey-Nagel™ Papier amidonné d’iodate de potassium
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc à bleu/noir
Conditionnement:
5m
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Blanc à bleu/noir |
| Format | Bobine |
| À utiliser avec (application) | Détermination du sulfite et du dioxyde de soufre |
| Quantité | 1Chaque |
| Type | Papier de test qualitatif |
| Longueur (métrique) | 5000 mm |
| Largeur (métrique) | 7 mm |