Learn More
Iodate de potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Iodate |
| CAS | 7758-05-6 |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | KIO3 |
| Synonyme | Potassium triodate, Iodic acid','potassium salt |
| Formule InChI | InChI=1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [O-]I(=O)=O.[K+] |
| Nom IUPAC | iodate de potassium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214 |
| Poids de la formule | 213.853 |