Learn More
Iodure de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10365562 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10365562 500 g Flacon en verre 500g
10049841 100 g Flacon en verre 100g
10174943 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10365562 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 373655000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    138.65€ / 500g
    Économisez 25.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium iodide
Point de fusion 680.0°C
Couleur Beige à Blanc
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Flocons ou poudre
Quantité 500 g
Perte à la dessiccation 0.2 % max. (150°C, 6 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Densité 3.13
Formule linéaire KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Poids de la formule 166
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.